Learn More
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Frascos de vidrio transparente roscado de clase A con tapones acoplados, revestimiento de cono de PE Poly-Seal™
Código de producto. 11660112 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
4 ml
8 ml
12 ml
16 ml
24 ml
20 ml
30 ml
Altura (métrico):
48 mm
60 mm
63 mm
68 mm
73 mm
88 mm
94 mm
Diámetro exterior (imperial):
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
23 mm
25 mm
28 mm
Tamaño del tapón:
13-425
15-425
18-400
20-400
22-400
24-400
Tamaño de la unidad:
144 PCS
paquete de 144
paquete de 72
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Altura (métrico) Diámetro exterior (imperial) Tamaño del tapón Tamaño de la unidad
11660112 4 ml 48 mm 15 mm 13-425 paquete de 144
11547733 12 ml 68 mm 19 mm 15-425 paquete de 144
11553522 16 ml 73 mm 21 mm 18-400 paquete de 144
11593522 20 ml 60 mm 28 mm 24-400 paquete de 72
11573522 30 ml 94 mm 25 mm 22-400 paquete de 144
11537733 8 ml 63 mm 17 mm 15-425 144 PCS
11563522 24 ml 88 mm 23 mm 20-400 paquete de 144
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 11660112
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
Tapones con cierre de rosca fenólicos de color negro incluidos
Fisherbrand™ Los viales roscados de vidrio transparente clase A con tapones acoplados, el revestimiento de cono de PE Poly-Seal™ son viales de uso general fabricados con vidrio borosilicato tipo I, clase A, con forros de cono de Poly-Seal polietileno de baja densidad. Envasados en bandejas particionadas.
Con revestimientos de cono Poly-Seal de polietileno de baja densidad
  • Vials de uso general adecuados para una amplia gama de aplicaciones de laboratorio
  • Fabricado en vidrio borosilicato Tipo I, Clase A, para resistencia química y durabilidad
  • El revestimiento de polietileno (LDPE) Poly-Seal™ de baja densidad proporciona un sellado seguro y resistente a fugas
  • Tapones fijados para mayor comodidad y menor riesgo de pérdida de tapa
  • Los viales de estilo corto presentan un perfil bajo para mayor estabilidad y almacenamiento en compuestos
  • Envasado en bandejas divididas para proteger los viales durante el almacenamiento y el transporte
Compliance
Cumplen las normas de tipo I, clase A de ASTM™ y de tipo I de la Farmacopea Estadounidense (USP).
Especificaciones
Clasificación A
Material (revestimiento) PEBD
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 15 mm
Material Vidrio borosilicatado (Tipo 1 Clase A)
Precortados No
Esterilidad No estéril
Desechables Sí
Volumen (métrico) 4 ml
Para utilizar con (aplicación) Para uso general
N.° por paquete 144
Volumen (imperial) 1 dracma
Línea de productos Poly-Seal
Volumen total (métrico) 4 ml
Material del cierre Fenólico
Tipo de tapón Ajustado
Cantidad 144/Paq.
Tamaño del tapón 13-425
Marking Spot No
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad ASTM, USP Tipo I
Altura (métrico) 48 mm
Tipo de producto Vial