Learn More
Fisherbrand™ Frascos para encajadora de boca ancha de color ámbar para limpieza certificada
Código de producto. 11754299 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 ml
250 ml
Tamaño del tapón:
33-400 mm
45-400 mm
Tamaño de la unidad:
12 PCS
paquete de 24
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón Tamaño de la unidad
11754299 250 ml 45-400 mm 12 PCS
12548716 60 ml 33-400 mm paquete de 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11754299
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 18-02-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideales para almacenamiento de polvos secos fotosensibles. Los frascos para encajadora de boca ancha de color ámbar con certificado de pureza Fisherbrand™ se han fabricado con vidrio sodocálcico de color ámbar.
Ideales para almacenamiento de polvos secos fotosensibles. Los frascos para encajadora de boca ancha de color ámbar con certificado de pureza Fisherbrand™ se han fabricado con vidrio sodocálcico de color ámbar.
  • Boca ancha, vidrio ámbar
  • Limpiados según las directrices de la EPA para semivolátiles, pesticidas, PCB y metales
  • Con tapón de polipropileno blanco con revestimiento de espuma de polietileno con exterior de PTFE
Certifications
Se adjunta un certificado de análisis en cada lote
Especificaciones
Capacidad 8,45 oz, 250 ml
Capacidad (métrico) 250 ml
Procedimiento de limpieza Directrices de EPA
Color Ámbar
Material De cristal
Color del tapón Blanco
Revestimiento del tapón Polietileno
Material del cierre PTFE
Tamaño del tapón 45-400 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Capacidad (imperial) 8,45 oz
Certificaciones/conformidad Agencia estadounidense de protección medioambiental (EPA)
Tipo de producto Frasco de boca ancha