Learn More
Fisherbrand™ Frascos redondos tipo Boston ámbar con certificación de limpieza
Shop All Fisherbrand Electrochemistry ProductsDescription
Ideal para el almacenamiento de disolventes, productos químicos y muestras. Los frascos redondos tipo Boston ámbar limpios certificados Fisherbrand™ se han fabricado con vidrio sodocálcico de color ámbar.
- Cuello estrecho
- Limpiados según las directrices de la EPA para semivolátiles, pesticidas, PCB y metales
- Con tapón de polipropileno blanco con revestimiento de espuma de polietileno con exterior de PTFE
Certifications
Se adjunta el certificado de análisis en cada lote.
Specifications
Specifications
| Capacidad | 33,81 oz, 1000 ml |
| Capacidad (métrico) | 1000 ml |
| Procedimiento de limpieza | Directrices de EPA |
| Color | Ámbar |
| Material | De cristal |
| Color del tapón | Blanco |
| Revestimiento del tapón | Polietileno |
| Material del cierre | Polietileno |
| Tamaño del tapón | 33-400 mm |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |
| Show More |