Learn More
Fisherbrand™ Frascos redondos tipo Boston ámbar con certificación de limpieza
Código de producto. 11774299 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
1000 ml
Tamaño del tapón:
24-400 mm
33-400 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón unitSize
11774299 250 ml 24-400 mm paquete de 12
13117474 1000 ml 33-400 mm paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11774299
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ideal para el almacenamiento de disolventes, productos químicos y muestras. Los frascos redondos tipo Boston ámbar limpios certificados Fisherbrand™ se han fabricado con vidrio sodocálcico de color ámbar.
  • Cuello estrecho
  • Limpiados según las directrices de la EPA para semivolátiles, pesticidas, PCB y metales
  • Con tapón de polipropileno blanco con revestimiento de espuma de polietileno con exterior de PTFE
Certifications
Se adjunta el certificado de análisis en cada lote.
Especificaciones
Capacidad 8,45 oz, 250 ml
Capacidad (métrico) 250 ml
Capacidad (imperial) 8,45 oz
Procedimiento de limpieza Directrices de EPA
Color Ámbar
Material De cristal
Color del tapón Blanco
Certificaciones/conformidad Certificado de análisis
Forma Forma redonda
Tipo de producto Frasco redondo Boston
Revestimiento del tapón Polietileno
Material del cierre Polietileno
Tamaño del tapón 24-400 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca