Learn More
Fisherbrand™ Tamices celulares estériles
Código de producto. 11587522 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de malla:
40μm
70μm
100μm
Color:
Amarillo
Azul
Blanca
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de malla Color Tamaño de la unidad
11587522 40μm Azul paquete de 50
11597522 70μm Blanca paquete de 50
11517532 100μm Amarillo paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11587522
Cantidad Precio
1 111.47€ / paquete de 50
300 100.30€ / paquete de 50
En stock
Edge
Añadir a la cesta
Estériles y listos para su uso en la filtración de muestras de células madre y células primarias. Los filtros desechables cuentan con un ajuste universal para ofrecer compatibilidad con la mayoría de tubos cónicos de 50 ml. Disponibles en tres tamaños de malla codificados por colores.
Permite aislar rápidamente células primarias para suspensiones de una sola célula con los filtros de células Fisherbrand™. Estériles y listos para su uso en la filtración de muestras de células madre y células primarias. Los filtros desechables cuentan con un ajuste universal para ofrecer compatibilidad con la mayoría de tubos cónicos de 50 ml. Disponibles en tres tamaños de malla codificados por colores.
Aísle rápidamente las células primarias
  • Alternativa rápida y sencilla a la filtración con gasa
  • Disocia de forma fiable las células de los grupos o tejidos primarios
  • Obtenga sistemáticamente una suspensión uniforme de células individuales.
  • Ideal para la preparación de:
    • Suspensiones de células individuales primarias y células madre (sangre, tejido, cáncer)
    • Muestras para cultivos de células primarias e inmunógenos
    • Congelación de suspensiones celulares de reserva
    • Filtración de proteínas aglutinantes producidas durante la inactivación del suero
Fiables y fáciles de utilizar
  • Malla de nailon resistente con poros distribuidos uniformemente para ofrecer unos resultados homogéneos
  • Esterilizados mediante irradiación gamma y no son citotóxicos para mantener la integridad de las muestras
  • Incluye un reborde extendido para facilitar la manipulación con pinzas
  • Bastidor de polipropileno codificado por colores con lengüeta que facilita la manipulación y la identificación
  • Envasados individualmente, listos para usar y desechables
Especificaciones
Material de malla Nailon
Desechables Sí
Color Azul
Material Polipropileno
Tipo de producto Colador de células
Esterilidad Estéril
Para utilizar con (equipo) Todos los tubos cónicos de 50 ml
Tamaño de malla 40μm