Learn More
Fisherbrand™ Raspadores de células
Código de producto. 11597692 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud del mango (imperial):
10 in
15 in
Longitud de la hoja (imperial):
0,7 in
1,18 in
Tamaño:
Pequeña
Grande
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud del mango (imperial) Longitud de la hoja (imperial) Tamaño Tamaño de la unidad
11597692 10 in 0,7 in Pequeña paquete de 100
11587692 15 in 1,18 in Grande paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11597692
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Recoja células fácilmente de matraces de cultivo tisular
Recoja células fácilmente de matraces de cultivo tisular
Los raspadores de células Fisherbrand son adecuados para una gran variedad de recipientes de cultivo celular. El diseño exclusivo de la hoja y el mango reduce el daño celular durante el proceso de recogida.
  • Preesterilizados y envasados individualmente con envase con cierre de tipo desplegable
  • Apirógenos
  • La hoja de copolímero de polietileno gira para permitir un contacto uniforme con la superficie de crecimiento
  • El mango de poliestireno estriado facilita un agarre seguro y mayor control
  • La junta flexible entre la hoja y el mango facilita la entrada en el recipiente
  • La hoja pivotante mejora el control de posición para ajustarse a ángulos difíciles durante la recogida de células
Especificaciones
Longitud de la hoja (imperial) 0,7 in
Longitud de la hoja (métrico) 1,8 cm
Para utilizar con (equipo) Para diversos tipos de recipientes de cultivo celular
Longitud del mango (imperial) 10 in
Longitud del mango (métrico) 25 cm
Material de la hoja Copolímero de polietileno
Tipo de producto Raspador de células
Tamaño Pequeña
Material Poliestireno (mango)