Learn More
Bel Art™ Anillos de seguridad en forma de C para matraces
Código de producto. 11372744
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
4,31 cm
5,1 cm
5,58 cm
7,11 cm
Diámetro exterior (métrico):
7,62 cm
8,89 cm
10,16 cm
11,43 cm
Para utilizar con (equipo):
Matraces de 1000 a 4000 ml
Matraces de 125 a 500 ml
Matraces de 250 a 1000 ml
Matraces de 500 a 2000 ml
Peso (métrico):
230 g
450 g
680 g
900 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (métrico) Para utilizar con (equipo) Peso (métrico) Tamaño de la unidad
11372744 7,11 cm 11,43 cm Matraces de 1000 a 4000 ml 900 g cada uno
10233553 4,31 cm 7,62 cm Matraces de 125 a 500 ml 230 g cada uno
11362744 5,58 cm 10,16 cm Matraces de 500 a 2000 ml 680 g cada uno
11342234 5,1 cm 8,89 cm Matraces de 250 a 1000 ml 450 g cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11372744 Proveedor Bel Art™ N.º de proveedor F183084000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70.31€
    58.92€ / paquete de 1
    Ahorro 11.39€
    16% Descuento
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Encajan perfectamente en matraces con conexiones de tubos laterales. Los anillos de plomo en forma de C para matraces están disponibles en cuatro combinaciones de diámetro y peso.
  • No es necesario desconectar los tubos
  • Los anillos de plomo están cubiertos con Vikem Recubrimiento de vinilo para proteger la cristalería
  • Los anillos son lo suficientemente flexibles como para expandirse y albergar recipientes más anchos
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Verde brillante
Admite Matraces (de 1 a 4 L)
Material Plomo
Posiciones 1
Forma Circular
Apilables Sí, cuando está vacía
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) Matraces de 1000 a 4000 ml
Longitud (métrico) 114 mm
Diámetro interior (imperial) 2,8 in
Diámetro exterior (imperial) 4,5 in
Diámetro exterior (métrico) 11,43 cm
Peso (imperial) 2 lb
Peso (métrico) 900 g
Incluye Solo anillo
Tipo de producto Anillo de plomo
Diámetro interior (métrico) 7,11 cm
Estantes Ninguno
Altura (métrico) 19 mm
Anchura (métrico) 114 mm