Learn More
Fisherbrand™ Bulbos para pipetas pequeñas
Código de producto. 15374750 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
Color:
Natural
Puntas compatibles:
5mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 72
Código de producto. Volumen (métrico) Color Puntas compatibles Tamaño de la unidad
15374750 1 ml Natural 5mm paquete de 72
1 options
Código de producto. 15374750
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Bombillas flexibles y fáciles de acoplar para pequeños bisbitos.
Perillas flexibles y fáciles de conectar
  • Fabricados con caucho natural
  • disponible en diversos tamaños
  • Diseñada para su uso con pipetas Pasteur, pipetas pequeñas y goteros de medicinas
Especificaciones
Puntas compatibles 5mm
Esterilizables en autoclave No autoclavable
Color Natural
Desechables Reutilizables
Para utilizar con Gotero de medicinas, pipeta pequeña
Tipo de agarre Redondo
Material Látex
Número de canales 1
Esterilidad No estéril
Tipo Pera
Volumen (métrico) 1 ml
Para utilizar con (equipo) Goteros de medicinas y pipetas pequeñas
Longitud (imperial) 1,54 in
Longitud (métrico) 38 mm