Learn More
Fisherbrand™ Etiquetas de riesgo biológico
Código de producto. 17825838 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (imperial):
2 in
Longitud (imperial):
3 in
Longitud (métrico):
7,62 cm
Cantidad:
500/paq
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. Anchura (imperial) Longitud (imperial) Longitud (métrico) Cantidad Tamaño de la unidad
17825838 2 in 3 in 7,62 cm 500/paq paquete de 500
1 options
Código de producto. 17825838
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Las etiquetas fluorescentes de color rojo brillante muestran el símbolo universal de riesgo biológico para una fácil identificación.
  • Las etiquetas de comunicación de peligros garantizan la seguridad y la eficiencia
  • Identificar equipos, contenedores, salas, materiales, animales de experimentación o combinaciones de estos elementos que puedan contener agentes potencialmente infecciosos.
  • Etiquetas fáciles de despegar con adhesivo sensible a la presión
Úselo de acuerdo con las regulaciones federales y estatales aplicables.
Especificaciones
Tipo de adhesivo Sensible a la presión
Color Rojo fluorescente, Negro
Formato Etiqueta
Material Papel
Tipo de producto Cinta de advertencia de peligro biológico
Para utilizar con (aplicación) Riesgo biológico
Cantidad 500/paq
Dimensiones (L x An) 3 in x 2 in
Longitud (imperial) 3 in
Longitud (métrico) 7,62 cm
Anchura (imperial) 2 in