Learn More
Fisherbrand™ Perforadora de oreja para animales
Código de producto. 10688663 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Orificio de perforación de 2 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño unitSize
10688663 Orificio de perforación de 2 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10688663
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
La perforadora de oreja Fisherbrand se utiliza para practicar orificios en la oreja de un animal con fines de etiquetado.
Perforadora de oreja para animales Fisherbrand™. Estos instrumentos están disponibles en múltiples diseños, incluidos punzones de estilo pulgar, tipo pinzas o tipo tijeras. Tanto los punzones tipo pinza como los de tipo tijera cuentan con un mango más largo para mejor agarre y manipulación.
Perforadora de oreja
  • Para usar con etiquetas de oreja de animales
  • Tipo pulgar para realizar agujeros en la parte fina de la oreja del animal
  • Tipo pinzas: Con un mango más largo para agarrar y perforar en la oreja del animal
  • Fabricado en acero inoxidable serie 400 ASTM (899-94) resistente a la corrosión
  • Perforadoras de oreja disponibles: tipo pulgar, pinza o tijeras
  • Compatible con métodos de esterilización gamma/ETO/autoclave
  • Pasivado electrónicamente para resistencia a la corrosión
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Identificación de animal
Tipo Perforación para etiqueta de oreja
Tamaño Orificio de perforación de 2 mm