Learn More
Fisherbrand™ Frasco de boca ancha de HDPE ámbar
Código de producto. 11957944 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño del tapón:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Acabado del cuello:
28 mm
38mm
43 mm
53mm
63 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 24
paquete de 72
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón Acabado del cuello Tamaño de la unidad
11957944 60 ml 28 mm 28 mm paquete de 72
12672415 125 ml 38 mm 38mm paquete de 12
12682415 250 ml 43 mm 43 mm paquete de 12
12602425 500 ml 53 mm 53mm paquete de 12
11937914 1000 ml 63 mm 63 mm paquete de 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11957944
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 05-03-2027
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
Tapones de rosca de polipropileno de color ámbar
Protegen los materiales sensibles a la luz durante la recogida de muestras, el transporte y el almacenamiento
Reducen la transmisión de luz ultravioleta para proteger los líquidos sensibles a la luz
  • Polietileno de alta densidad ámbar
  • La boca ancha le permite una fácil recuperación de muestras puntuales y reduce la turbulencia durante el llenado
Los recipientes de HDPE Fisherbrand se pueden utilizar para almacenamiento prolongado, pero debe evitarse la exposición directa a rayos ultravioleta.
Compliance
Farmacopea estadounidense 661 (recipientes, transmisión de luz)†
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 2 oz, 60 ml
Capacidad (métrico) 60 ml
Color Ámbar
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Color del tapón Ámbar
Acabado del cuello 28 mm
Closure Included Sí
Boca Ancha
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 28 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Capacidad (imperial) 2 oz
Certificaciones/conformidad CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912
Tipo de producto Frasco de boca ancha