Learn More
Fisherbrand™ Platillos de pesaje de aluminio
Código de producto. 11709418 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
20 ml
42 ml
65 ml
70 ml
150 ml
Fondo (métrico):
13 mm
16 mm
17 mm
17,3 mm
20 mm
Diámetro de la base interior (métrico):
44 mm
51 mm
68,2 mm
69 mm
96 mm
Forma:
Lados acanalados
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 144
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Fondo (métrico) Diámetro de la base interior (métrico) Forma unitSize
11709418 70 ml 17,3 mm 68,2 mm Lados acanalados paquete de 1000
11799408 65 ml 16 mm 69 mm Lados acanalados paquete de 1000
10297593 42 ml 17 mm 51 mm Lados acanalados paquete de 144
11789408 20 ml 13 mm 44 mm Lados acanalados paquete de 1000
11719418 150 ml 20 mm 96 mm Lados acanalados paquete de 1000
11518382 150 ml 20 mm 96 mm Lados acanalados paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11709418
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Placas de aluminio para el pesaje y la dispensación
Choose Fisherbrand™ Aluminum Weight Dishes for weighing and dispensing.
Con lados acanalados
  • Placas ligeras con bordes con reborde
  • Los lados ligeramente inclinados facilitan el apilado
  • Especialmente útil para materiales que no se pueden limpiar fácilmente de la superficie de la placa
Especificaciones
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 70 ml
Material Aluminio
Forma Lados acanalados
Tipo Plato de pesaje
Para utilizar con (aplicación) Para el pesaje y la dispensación
Fondo (métrico) 17,3 mm
Diámetro de la base interior (métrico) 68,2 mm
Diámetro interior de la parte superior (métrico) 72,6 mm
Diámetro (métrico) 68,2 mm (base interior), 72,6 mm (parte superior interior)