Learn More
Fisherbrand™ Platillos de pesaje de aluminio
Código de producto. 10297593 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
20 ml
42 ml
65 ml
70 ml
150 ml
Fondo (métrico):
13 mm
16 mm
17 mm
17,3 mm
20 mm
Diámetro de la base interior (métrico):
44 mm
51 mm
68,2 mm
69 mm
96 mm
Forma:
Lados acanalados
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 144
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Fondo (métrico) Diámetro de la base interior (métrico) Forma Tamaño de la unidad
10297593 42 ml 17 mm 51 mm Lados acanalados paquete de 144
11799408 65 ml 16 mm 69 mm Lados acanalados paquete de 1000
11789408 20 ml 13 mm 44 mm Lados acanalados paquete de 1000
11709418 70 ml 17,3 mm 68,2 mm Lados acanalados paquete de 1000
11518382 150 ml 20 mm 96 mm Lados acanalados paquete de 100
11719418 150 ml 20 mm 96 mm Lados acanalados paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 10297593
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Placas de aluminio para el pesaje y la dispensación
Elige Fisherbrand™ platos de peso de aluminio para pesar y dispensar.
Con lados acanalados
  • También puede servir como placas de evaporación o cubiertas de polvo. Ligeras pero robustas El práctico mango de agarre se puede grabar antes de pesar para su identificación
Con lados lisos
  • Placas ligeras con bordes con reborde
  • Los lados ligeramente inclinados facilitan el apilado
  • Especialmente útil para materiales que no se pueden limpiar fácilmente de la superficie de la placa
Specifications
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 42 ml
Material Aluminio
Forma Lados acanalados
Tipo Plato de pesaje
Para utilizar con (aplicación) Para el pesaje y la dispensación
Fondo (métrico) 17 mm
Diámetro de la base interior (métrico) 51 mm
Diámetro interior de la parte superior (métrico) 62 mm
Diámetro (métrico) 51 mm (base interior), 62 mm (parte superior interior)