Learn More
Fisherbrand™ Lámina de aluminio
Product Code. 11769408 Shop All Fisherbrand Electrochemistry Products
Change view
Click to view available options
Longitud (imperial):
25 pies
197 pies
492 pies
Grosor:
18 µm
24 µm
Anchura (métrico):
30 cm
30,5 cm
46 cm
Longitud (métrico):
7,6 m
60 m
150 m
Unit Size:
1 PCS
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Longitud (imperial) Grosor Anchura (métrico) Longitud (métrico) Unit Size
11769408 492 pies 18 µm 30 cm 150 m 1 PCS
11759408 25 pies 18 µm 30 cm 7,6 m 1 PCS
11749408 197 pies 18 µm 30,5 cm 60 m 1 PCS
11779408 25 pies 24 µm 46 cm 7,6 m 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 11769408
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
View all promotions
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Para el sellado, pesaje y transferencia de muestras
Ideal para pesar, sellar y transferir sus muestras.
  • Envasados en caja dispensadora individual con barra cortadora
  • Los rollos de gran calibre ofrecen una mayor resistencia de plegado, ideal para cubrir bordes afilados
Specifications
Aplicaciones Sellado, pesaje y transferencia de muestras
Longitud (imperial) 492 pies
Tipo de producto Papel de aluminio
Anchura (imperial) 12 in
Anchura (métrico) 30 cm
Longitud (métrico) 150 m
Material Aluminio
Grosor 18 µm