Learn More
Fisherbrand™ Lámina de aluminio
Código de producto. 11759408 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (imperial):
25 pies
197 pies
492 pies
Grosor:
18 µM
24 µm
Anchura (métrico):
30 cm
30,5 cm
46 cm
Longitud (métrico):
7,6 m
60 m
150 m
Tamaño de la unidad:
1 PCS
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (imperial) Grosor Anchura (métrico) Longitud (métrico) unitSize
11759408 25 pies 18 µM 30 cm 7,6 m 1 PCS
11749408 197 pies 18 µM 30,5 cm 60 m 1 PCS
11769408 492 pies 18 µM 30 cm 150 m 1 PCS
11779408 25 pies 24 µm 46 cm 7,6 m 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11759408
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28036
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para el sellado, pesaje y transferencia de muestras
Ideal para pesar, sellar y transferir sus muestras.
  • Envasados en caja dispensadora individual con barra cortadora
  • Los rollos de gran calibre ofrecen una mayor resistencia de plegado, ideal para cubrir bordes afilados
Especificaciones
Aplicaciones Sellado, pesaje y transferencia de muestras
Longitud (imperial) 25 pies
Tipo de producto Papel de aluminio
Anchura (imperial) 11,9 in
Anchura (métrico) 30 cm
Longitud (métrico) 7,6 m
Material Aluminio
Grosor 18 µM