Descripción
- El plato de disección de aluminio de Fisherbrand™ es una herramienta de disección de renombre mundial diseñada para toda una variedad de experimentos de disección.
- Herramienta principal en los experimentos de disección.
- Fabricado para durar y con bordes seguros, lisos y laminados para una rigidez y durabilidad duraderas.
- Se apilan para un almacenamiento compacto.
- A prueba de herrumbre
- Disponible con o sin cera disecante negra.
- Se utiliza en los campos de la educación y la investigación.
- Fabricado en aluminio estándar ASTM™
Información de órdenes
Dimensiones: 11 x 7 x 1,5 in
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Plato de disección de aluminio |
| Material | Aluminio |
| Para utilizar con (aplicación) | Uso general de disección |
| Incluye | Parafina |
| Cantidad | 1 unidad |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 11 x 7 x 1,5 in |