Learn More
Fisherbrand™ Cierres adhesivos para placas
Código de producto. 15963620 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Polipropileno
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
15963620 Polipropileno paquete de 100
1 options
Código de producto. 15963620
Haga acopio y ahorre hasta un 60 %
Usar código promocional 28009
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los cierres son transparentes para aplicaciones de PCR
  • Sella la mayoría de placas
  • Con un rango de - 40 a ± 125 °C
  • Polipropileno
Especificaciones
Color Transparente
Material Polipropileno
Esterilidad No estéril
N.º por caja 100
Para utilizar con (aplicación) Para aplicaciones de PCR
Tipo de producto Cierre para placas
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +125 °C