Learn More
Fisherbrand™ Tapetes pegajosos para ambientes controlados
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosDescripción
Las alfombrillas adhesivas de uso general son idóneas para su uso en salas limpias de la industria electrónica, la industria farmacéutica, hospitales, laboratorios e industrias alimentarias para el mantenimiento de un entorno limpio
- Muy eficientes en la eliminación de polvo y fáciles de usar
- Película de polietileno revestida con adhesivo acrílico para uso en agua respetuoso con el medio ambiente
- Eliminación de polvo: 99 %
- Resistencia a la tracción: >1.5 kgf/cm2
- 30 capas
- M200: para usuarios de adherencia estándar
- M250: para usuarios de entornos críticos (adherencia alta)
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (L x An) | 24 x 45 in |
| Para utilizar con (aplicación) | Salas limpias de la industria electrónica, industria farmacéutica, hospitales, laboratorios e industrias alimentarias para el mantenimiento de un entorno limpio |
| Cantidad | 30 Sheets/Mat, 4 Mats/Case |
| Revestimiento de superficie | Gran adherencia |
| Color | Blanco |
| Longitud (métrico) | 60.96 cm |
| Tipo | Cleanroom Tacky Mat |
| Anchura (métrico) | 114.3 cm |