Learn More
Fisherbrand™ Cabinas de desecadores acrílicas
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11997864 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
17,8 cm
30,5 cm
45,7 cm
N.º de estantes:
2 estantes extraíbles, ajustables y ventilados
3 estantes extraíbles, ajustables y ventilados
4 extraíbles, ajustables y con ventilación
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura (métrico) N.º de estantes unitSize
11997864 17,8 cm 2 estantes extraíbles, ajustables y ventilados cada uno
11907874 30,5 cm 3 estantes extraíbles, ajustables y ventilados cada uno
11917874 45,7 cm 4 extraíbles, ajustables y con ventilación cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11997864
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28036
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Almacenamiento protegido del polvo y la humedad en refrigeradores y congeladores, así como en mesas de trabajo
Almacenamiento protegido del polvo y la humedad en refrigeradores y congeladores, así como en mesas de trabajo
  • Idóneas para el almacenamiento de compuestos químicos y biológicos tanto anhidros como higroscópicos, así como conjuntos electrónicos y cualquier otro componente que requiera condiciones de almacenamiento controladas.
  • La junta de neopreno de la puerta garantiza la estanqueidad.
  • La puerta está asegurada con dos cierres de acero inoxidable (el tamaño grande tiene tres pestillos) y una bisagra de altura completa.
  • La bandeja labiada desmontable admite desecantes sólidos.
  • Los estantes son desmontables, ajustables y ventilados para maximizar la circulación de aire.
Información de órdenes
Las cabinas miden (L x An): 30.5 x 30.5 cm (12 x 12 pulg)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No autoclavable
Color Transparente
Modelo de cabina Carga frontal
Material Acrílico
Para utilizar con (aplicación) Idóneas para el almacenamiento de compuestos químicos y biológicos tanto anhidros como higroscópicos, así como conjuntos electrónicos y cualquier otro componente que requiera condiciones de almacenamiento controladas.
Incluye Junta de neopreno, dos cierres de acero inoxidable (el tamaño grande tiene tres cierres) y una bisagra de altura completa, bandeja labiada desecante sólida extraíble, estantes ventilados
N.º de estantes 2 estantes extraíbles, ajustables y ventilados
Dimensiones (L x An) 12 x 12 in. (30,4 x 30,4 cm)
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 30,5 cm
Anchura (imperial) 12 in
Anchura (métrico) 30,5 cm
Altura (imperial) 7 in
Altura (métrico) 17,8 cm