Learn More
Fisherbrand™ Microceldas rectangulares de cuarzo de absorción con tapa de PTFE
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Tipo | Macroceldas de absorción |
| Capacidad (métrico) | 500 μl |
| Material | Cuarzo |
| Material del cierre | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Anchura (métrico) interior | 2 mm |
| Incluye | Dos ventanas transparentes, dos ventanas negras |
| Cantidad | 2/paquetes, 8 paquetes/caja |
| Trayectoria óptica | 10 mm |
| Wavelength Range | De 200 nm a 2500 nm |
| Altura (métrico) | 45 mm |
| Mostrar más |