Learn More
Fisherbrand™ Macroceldas rectangulares de absorción con tapa de PTFE
Código de producto. 15236023 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
3,5 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. 15236023
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se ajustan a los soportes de células del espectrofotómetro estándar
  • Todas las celdas tienen 12,5 mm de anchura
  • Celdas rectangulares de 1, 5 o 10 mm de longitud de camino
  • Disponible en una variedad de materiales de ventana para una amplia gama de ensayos
  • Disponible en cuatro materiales, como cuarzo, cuarzo óptico, cristal óptico especial y cristal óptico
  • Ventanas de cuarzo para la transmisión desde ultravioleta lejano hasta infrarrojo
  • Ventanas de vidrio para trabajar en la región ultravioleta y región visible
Especificaciones
Tipo Macroceldas de absorción
Capacidad (métrico) 3,5 ml
Material Cuarzo
Material del cierre Politetrafluoroetileno (PTFE)
Anchura (métrico) interior 10 mm
Cantidad 4/paquetes, 8 paquetes/caja
Trayectoria óptica 10 mm
Wavelength Range De 200 nm a 3500 nm
Altura (métrico) 45 mm
Para utilizar con (equipo) Portaceldas para espectrofotómetro estándar
Anchura (métrico) 12,5 mm
Para utilizar con (aplicación) Para la transmisión desde ultravioleta lejano hasta infrarrojo
Forma Rectangulares