Learn More
Fisherbrand™ Macroceldas rectangulares de absorción con tapa de PTFE
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosDescription
Includes
PTFE lid
Se ajustan a los soportes de células del espectrofotómetro estándar
- Todas las celdas tienen 12,5 mm de anchura
- Celdas rectangulares de 1, 5 o 10 mm de longitud de camino
- Disponible en una variedad de materiales de ventana para una amplia gama de ensayos
- Disponible en cuatro materiales, como cuarzo, cuarzo óptico, cristal óptico especial y cristal óptico
- Ventanas de cuarzo para la transmisión desde ultravioleta lejano hasta infrarrojo
- Ventanas de vidrio para trabajar en la región ultravioleta y región visible
Specifications
Specifications
| Tipo | Macroceldas de absorción |
| Capacidad (métrico) | 3,5 ml |
| Material | Cuarzo |
| Material del cierre | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Anchura (métrico) interior | 10 mm |
| Cantidad | 4/paquetes, 8 paquetes/caja |
| Trayectoria óptica | 10 mm |
| Wavelength Range | De 200 nm a 2500 nm |
| Altura (métrico) | 45 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Portaceldas para espectrofotómetro estándar |
| Show More |