Learn More
Fisherbrand™ Empapadores absorbentes
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11957964 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
24 x 20 in (610 x 510 mm)
30 m x 510 mm (100 pies x 20 pulg)
76 m x 510 mm (250 pies x 20 pulg)
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
paquete de 400
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
11957964 24 x 20 in (610 x 510 mm) paquete de 250
11967964 76 m x 510 mm (250 pies x 20 pulg) paquete de 250
11977964 30 m x 510 mm (100 pies x 20 pulg) paquete de 400
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11957964
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Absorbe líquidos de forma rápida y previene la propagación de derrames
Absorbe líquidos de forma rápida y evita la propagación de derrames.
Su superficie acolchada minimiza el riesgo de rotura del material de laboratorio más delicado.
  • Fabricados con fibras de alta capacidad de absorción
  • El dorso de polietileno es resistente a productos químicos y la capa superior no tejida proporciona durabilidad, incluso cuando está húmeda
  • Permanecen lisos, pegados a la mesa de trabajo para evitar el deslizamiento
  • Absorben hasta 750 ml/m2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Empapadora absorbente
Material Polietileno
Absorbencia 750mL/m2
Longitud (imperial) 24 in
Longitud (métrico) 610mm
Anchura (imperial) 20 in
Anchura (métrico) 510 mm
Dimensiones (L x An) 24 x 20 in (610 x 510 mm)
Para utilizar con (aplicación) Absorben rápidamente los líquidos y evitan que los derrames se extiendan