Learn More
Fisherbrand™ Empapadores absorbentes
Código de producto. 11917964 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
36 x 20 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 125
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
11917964 36 x 20 in paquete de 125
1 options
Código de producto. 11917964
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Las fibras de alta absorbencia absorben los derrames.
  • Absorbe líquidos de forma rápida y previene la propagación de derrames
  • Permanecen lisos, pegados a la mesa de trabajo para evitar el deslizamiento
  • Su superficie acolchada minimiza el riesgo de rotura del material de laboratorio más delicado.
  • El revestimiento de polietileno es resistente a productos químicos.
  • La capa superior no tejida proporciona durabilidad, incluso cuando está húmeda.
  • Absorber hasta 750 ml/ m2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Empapadora absorbente
Material Polietileno
Absorbencia 750 ml/ m2
Longitud (imperial) 36 in
Longitud (métrico) 910mm
Anchura (imperial) 20 in
Anchura (métrico) 510mm
Dimensiones (L x An) 36 x 20 in
Para utilizar con (aplicación) Absorbe líquidos de forma rápida y previene la propagación de derrames