Descripción
Para EIA y otras aplicaciones
- Poliestireno transparente
- Resultados con un CV del <5 % entre pocillos y valores de replicación dentro del ±10 % de la media. El fondo de los pocillos está a menos de 0,005 unidades de absorbencia de la media El pequeño borde de cada pocillo en la parte superior y las aristas entre los pocillos previenen la contaminación de uno a otro La superficie plana del fondo del pocillo proporciona una mayor área de unión
- Las filas y las columnas se etiquetan de forma alfanumérica; las planchas se apilan para facilitar el almacenamiento
- Tratado especialmente para asegurar una alta unión de hidrofóbicos o parcialmente moléculas hidrófobas como antígenos virales y proteínas
Información de órdenes
Las microplacas no estériles se suministran en paquetes a granel de 50 placas. Las microplacas estériles vienen envasadas individualmente con tapas en paquetes de 40 placas.
Certifications
Los modelos con n.º El núm. 21-377-203 se suministra con un certificado que acredite sus capacidades de alta unión.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | contenedores |
| Formato | Estándar |
| Tapa | Sin tapa |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Envase | 50 placas, 40 placas |
| Tipo de enlace | Alta adherencia |
| Color | Transparente |
| Tipo de producto | Microplacas de ensayo de 96 pocillos |
| Material | Poliestireno |
| Volumen del pocillo (métrico) | 450 μl |
| Mostrar más |