Learn More
Fisherbrand™ Vial de centelleo de HDPE de 7 ml
Código de producto. 12371599 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
12371599 Blanco paquete de 1000
1 options
Código de producto. 12371599
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 24-02-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Vial de boca ancha con tapón de polietileno blanco.
  • Dimensiones: 17 x 54 mm
  • Acabado de rosca GPI 15-425
Información de órdenes
En cuatro bandejas de 250 viales, con bolsa de plástico de 250 tapones envasados en cada bandeja.
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) 0,66 in, 17 mm
Color Blanco
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Esterilidad Non-sterile
Volumen (métrico) 7 ml
Altura (imperial) 2,12 in
Estilo de cuello Ancha
Tipo de empaquetado Bandeja
Volumen (imperial) 0,23 oz
Volumen total (métrico) 7 mL
Material del cierre Polietileno
Tipo de tapón Tapón de rosca
Cantidad 250 viales, 250 tapones
Tamaño del tapón GPI 15-425
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Altura (métrico) 54 mm
Tipo de producto Vial de centelleo