Learn More
Fisherbrand™ Vial de centelleo de vidrio borosilicatado de 7 ml
Código de producto. 10523904 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
10523904 Blanco paquete de 1000
1 options
Código de producto. 10523904
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Vial de menor capacidad que ahorra disolvente y facilita la eliminación
  • Volumen: 7mL
  • Cierre: Tapón de rosca de plástico blanco con revestimiento de lámina de metal con dorso de corcho
  • D.E. del cuerpo: Entre 16,5 y 17,0 mm
  • Abertura de la boca: 9,4 mm mínimo
Información de órdenes
Envasados en cinco bandejas envueltas al vacío de 200 viales; cinco bolsas de plástico de 200 tapones
Especificaciones
Material (revestimiento) Lámina metálica/corcho
Diámetro exterior (imperial) 0,66 in, Entre 16,5 y 17 mm
Diámetro de la abertura (métrico) 9,40 mm mínimo
Color Blanco
Material Vidrio de borosilicato
Volumen (métrico) 7 ml
Altura (imperial) 2,12 in
Tipo de empaquetado Bandeja envuelta al vacío
Volumen (imperial) 0,23 oz
Volumen total (métrico) 7 mL
Material del cierre Plástico
Tipo de tapón Tapón de rosca
Cantidad 200 cajas (vial), 200 paq. (tapón)
Marking Spot No
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Altura (métrico) 54 mm
Tipo de producto Vial de centelleo