Learn More
Fisherbrand™ Frascos lavadores de fácil apriete de 500 ml
Código de producto. 11765233 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Natural
Rojo
Varios
Verde
Chemical Label:
Acetona
Agua
Agua desionizada
Agua destilada
Disolventes variados
Etanol
Hipoclorito de sodio (lejía)
Isopropanol
Jabón
Limpieza variada
Metanol
Solución salina
Universal
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Chemical Label Tamaño de la unidad
11765233 Azul Agua desionizada paquete de 6
11755243 Varios Disolventes variados paquete de 6
11765243 Varios Limpieza variada paquete de 6
11725243 Azul Jabón paquete de 6
11745243 Azul Agua paquete de 6
11775233 Azul Agua destilada paquete de 6
11705243 Verde Metanol paquete de 6
11715243 Natural Solución salina paquete de 6
11735243 Natural Universal paquete de 6
11755233 Natural Hipoclorito de sodio (lejía) paquete de 6
11785233 Natural Etanol paquete de 6
11745233 Rojo Acetona paquete de 6
11795233 Amarillo Isopropanol paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 11765233
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
Se suministran con tapones de polipropileno de color con membrana de PTFE (excepto 02-897-2, que tiene un tapón de HDPE).
Fáciles de llenar y listos para su uso
  • Boca ancha
  • Translúcidos y sin pulverización catódica
  • Con etiquetas serigrafiadas y codificadas por colores fáciles de leer
  • Las puntas pueden recortarse para aumentar el flujo
  • Cuando no se utilizan, las botellas liberan la presión interna sin gotear
La información de la etiqueta incluye:
  • Nombre químico
  • Códigos y símbolos de la Asociación Nacional de Protección contra incendios (NFPA)
  • Número del servicio de abstractos químicos (Chemical Abstract Service, CAS).
  • Códigos de peligro
  • Información sobre equipos de protección de laboratorio
  • Información de los órganos afectados
  • Nivel de llenado recomendado
  • Código de reciclaje de LDPE
  • Declaración de uso “Solo para dispensación y no recomendado para almacenamiento” sobre la capacidad de volumen del frasco
No se recomienda su uso con temperaturas superiores a 60 °C (140 °F).
Información de órdenes
Disponibles en cajas de seis unidades, todos con la misma etiqueta; en un pack de disolventes de seis frascos (cada uno etiquetado como acetona, agua desionizada, etanol, isopropanol, metanol y universal); o paquete de limpieza de seis frascos (cada uno etiquetado como acetona, lejía, agua desionizada, solución salina, jabón y universal).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 17 oz, 500 ml
Capacidad (métrico) 500 ml
Color Azul
Diámetro (imperial) 2,99 in
Incluye Membrana de PTFE
Material LDPE
Color del tapón Azul
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Ancha
Altura (métrico) 173 mm
Altura (imperial) 6,81 in
Chemical Label Agua desionizada
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 38-415 mm
Diámetro (métrico) 76 mm
Tipo de tapón Tapón de polipropileno
Dispensación a través del tapón No
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 17 oz
Forma Cilíndrico
Certificaciones/conformidad ISO 13485:2003.
Tipo de producto Frasco lavador