Learn More
Fisherbrand™ Frascos lavadores de fácil apriete de 500 ml
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosDescripción
Includes
Se suministran con tapones de polipropileno de color con membrana de PTFE (excepto 02-897-2, que tiene un tapón de HDPE).
Fáciles de llenar y listos para su uso
- Boca ancha
- Translúcidos y sin pulverización catódica
- Con etiquetas serigrafiadas y codificadas por colores fáciles de leer
- Las puntas pueden recortarse para aumentar el flujo
- Cuando no se utilizan, las botellas liberan la presión interna sin gotear
La información de la etiqueta incluye:
- Nombre químico
- Códigos y símbolos de la Asociación Nacional de Protección contra incendios (NFPA)
- Número del servicio de abstractos químicos (Chemical Abstract Service, CAS).
- Códigos de peligro
- Información sobre equipos de protección de laboratorio
- Información de los órganos afectados
- Nivel de llenado recomendado
- Código de reciclaje de LDPE
- Declaración de uso “Solo para dispensación y no recomendado para almacenamiento” sobre la capacidad de volumen del frasco
No se recomienda su uso por encima de 60 °C (140 °F).
Información de órdenes
Disponibles en cajas de seis unidades, todos con la misma etiqueta; en un pack de disolventes de seis frascos (cada uno etiquetado como acetona, agua desionizada, etanol, isopropanol, metanol y universal); o paquete de limpieza de seis frascos (cada uno etiquetado como acetona, lejía, agua desionizada, solución salina, jabón y universal).
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 500 ml (17 oz) |
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Color | Varios |
| Diámetro (imperial) | 2,99 in |
| Material | LDPE |
| Closure Included | Sí |
| Graduated | No |
| Boca | Ancha |
| Altura (métrico) | 173 mm |
| Altura (imperial) | 6,81 in |
| Mostrar más |