Descripción
Optimizadas para los instrumentos robóticos, lectores de placas y sistemas de manipulación de líquidos.
- Poliestireno altamente especificado
- Ideal para ensayos de bajo volumen como colorimétrico, enzimático, clonación, replicación y array, así como para almacenamiento
- La superficie plana del fondo del pocillo proporciona un área mayor para la unión
- Volumen de trabajo: –10 100 μL
- Las microplacas de 384 pocillos conservan muestras y reactivos, lo que proporciona ahorros de costos y una mayor productividad de detección.
- Sin tratar
- No estéril
Información de órdenes
Utilizan la tapa 12-565-511 (se vende por separado).
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Estándar |
| Tapa | Sin tapa |
| matriz, red, conjunto | 16 x 24 |
| Color | Blanco |
| Material | Poliestireno |
| N.° de pocillos | 384 |
| Volumen de trabajo (métrico) | De 10 to 100 μL |
| Esterilidad | No estéril |
| Tratamiento de superficie | Sin tratar |
| Forma del pocillo | Cuadrado redondeado |
| Mostrar más |