Learn More
Fisherbrand™ Viales de centelleo de vidrio borosilicatado de 20 ml: tapones de urea blancos
Código de producto. 12353317 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material (revestimiento):
Lámina metálica/corcho
Polietileno
Tipo de tapón:
Tapón de rosca incluido
Tapón de rosca separado
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material (revestimiento) Tipo de tapón Tamaño de la unidad
12353317 Lámina metálica/corcho Tapón de rosca incluido paquete de 500
12373317 Polietileno Tapón de rosca separado paquete de 500
12363317 Lámina metálica/corcho Tapón de rosca separado paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12353317
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Se adaptan a todos los contadores comunes
  • El vidrio sin potasio proporciona de forma uniforme recuentos de actividad baja y una excelente transmisión de la luz
  • Los tapones encajan en el acabado de rosca GPI 22-400 y son adecuados para la rotulación
Información de órdenes
de D.E. x Al (con tapón): 28 x 61 mm Los viales con tapones acoplados se envasan al vacío en cinco bandejas de 100 por caja. Cuando los tapones están separados, los viales se envasan al vacío en cinco bandejas de 100 por caja y los tapones se envasan en cinco bolsas de polietileno de 100 tapones cada una.
Especificaciones
Material (revestimiento) Lámina metálica/corcho
Diámetro exterior (imperial) 1,12 in, 28 mm
Color Blanco
Material Vidrio de borosilicato
Volumen (métrico) 20 ml
Altura (imperial) 2,37 in
Tipo de empaquetado Bandeja envuelta al vacío
Volumen (imperial) 0.67 oz
Volumen total (métrico) 20 mL
Material del cierre Urea
Tipo de tapón Tapón de rosca incluido
Tamaño del tapón GPI 22-400
Marking Spot Sí
Altura (métrico) 61 mm
Tipo de producto Vial de centelleo