Learn More
Fisherbrand™ Viales de centelleo de vidrio borosilicatado de 20 ml: tapones de polipropileno blanco
Código de producto. 12393317 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de tapón:
Tapón de rosca incluido
Tapón de rosca separado
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de tapón unitSize
12393317 Tapón de rosca separado paquete de 500
12383317 Tapón de rosca incluido paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12393317
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28036
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 04-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos viales de uso general con todos los contadores comunes. Los viales de centelleo de vidrio borosilicatado con tapones de polipropileno blanco de 20 ml Fisherbrand™ cuentan con una composición de vidrio sin potasio que proporciona de forma uniforme recuentos de actividad baja y una excelente transmisión de la luz.
Use these general purpose vials with all common counters. Fisherbrand™ 20mL Borosilicate Glass Scintillation Vials with white polypropylene caps feature potassium-free glass composition which provides consistently low activity counts and excellent light transmission.
  • Los tapones encajan en el acabado de rosca GPI 22-400 y son adecuados para la rotulación
Información de órdenes
de D.E. x Al (con tapón): 28 x 61 mm. Los viales con tapones acoplados se envasan al vacío en cinco bandejas de 100 por caja. Cuando los tapones están separados, los viales se envasan al vacío en cinco bandejas de 100 por caja y los tapones se envasan en cinco bolsas de polietileno de 100 tapones cada una.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material (revestimiento) Lámina con dorso de pulpa
Diámetro exterior (imperial) 1,12 in, 28 mm
Color Blanco
Material Vidrio de borosilicato
Volumen (métrico) 20 mL
Altura (imperial) 2,37 in
Tipo de empaquetado Bandeja envuelta al vacío
Volumen (imperial) 0.67 oz
Volumen total (métrico) 20 mL
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón de rosca separado
Tamaño del tapón GPI 22-400
Marking Spot Sí
Altura (métrico) 61 mm
Tipo de producto Vial de centelleo