Learn More
Fisherbrand™ Cajas de almacenamiento congeladas de polipropileno
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosDescripción
Las cajas de almacenamiento de polipropileno de 100 posiciones ofrecen un almacenamiento compacto y seguro para tubos y viales criogénicos de 0,5, 1,5 y 2,0 ml.A diferencia de las cajas de cartón, no se descomponen si se exponen a la humedad o a un uso intensivo.
- Ideal para la organización en la mesa de trabajo, en el congelador o durante el transporte
- Se puede utilizar a temperaturas de -80 a +121 °C (112 a +249 °F)
- Las cinco opciones de color permiten ordenar y organizar visualmente muestras de diferentes tipos
- Las tapas con bisagras con lengüeta de resorte se abren fácilmente y se cierran de forma segura; el color transparente translúcido siempre permite ver el interior
- Las cajas negras opacas son ideales para muestras fotosensibles
- Cada posición de la caja está etiquetada con una rejilla alfanumérica
- Componentes «antideslizantes» moldeados en la base y en la tapa para ofrecer un apilamiento seguro
Información de órdenes
Gradillas para congeladores disponibles por separado.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de tapón | Tapa abatible |
| Color | Naranja |
| Material | Polipropileno |
| Forma | Cuadrada |
| Para utilizar con (aplicación) | Proporcione un almacenamiento compacto y seguro para tubos y viales criogénicos de 0,5, 1,5 y 2,0 ml |
| Para utilizar con (equipo) | Tubos y viales criogénicos de 0,5, 1,5 y 2,0 ml |
| Admite | 100 (tubos y viales criogénicos de 0,5, 1,5 y 2 ml) |
| Incluye | Etiqueta de rejilla alfanumérica, tapas con bisagras translúcidas transparentes con lengüeta de ajuste |
| N.º de lugares | 100 |
| Tipo de producto | Caja de almacenamiento criogénica |
| Mostrar más |