Learn More
Fisherbrand™ Cajas de almacenamiento congeladas de polipropileno
Product Code. 11927121 Shop All Fisherbrand Electrochemistry Products
Change view
Click to view available options
Color:
Naranja
Verde
Unit Size:
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Color Unit Size
11927121 Verde paquete de 5
11987111 Naranja paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11927121
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Las cajas de almacenamiento de polipropileno para 100 plazas proporcionan un almacenamiento compacto y seguro para tubos y frascos criogénicos de 0,5, 1,5 y 2,0 mL. A diferencia de las cajas de cartón, no se descompondrán si se exponen a la humedad o a un uso intenso.
Las cajas de almacenamiento de polipropileno de 100 posiciones ofrecen un almacenamiento compacto y seguro para tubos y viales criogénicos de 0,5, 1,5 y 2,0 ml.A diferencia de las cajas de cartón, no se descomponen si se exponen a la humedad o a un uso intensivo.
  • Ideal para la organización en la mesa de trabajo, en el congelador o durante el transporte
  • Se puede utilizar a temperaturas de -80 a +121 °C (112 a +249 °F)
  • Las cinco opciones de color permiten ordenar y organizar visualmente muestras de diferentes tipos
  • Las tapas con bisagras con lengüeta de resorte se abren fácilmente y se cierran de forma segura; el color transparente translúcido siempre permite ver el interior
  • Las cajas negras opacas son ideales para muestras fotosensibles
  • Cada posición de la caja está etiquetada con una rejilla alfanumérica
  • Componentes «antideslizantes» moldeados en la base y en la tapa para ofrecer un apilamiento seguro
Order Info
Gradillas para congeladores disponibles por separado.
Specifications
Tipo de tapón Tapa abatible
Color Verde
Material Polipropileno
Forma Cuadrada
Para utilizar con (aplicación) Proporcione un almacenamiento compacto y seguro para tubos y viales criogénicos de 0,5, 1,5 y 2,0 ml
Para utilizar con (equipo) Tubos y viales criogénicos de 0,5, 1,5 y 2,0 ml
Admite 100 (tubos y viales criogénicos de 0,5, 1,5 y 2 ml)
Incluye Etiqueta de rejilla alfanumérica, tapas con bisagras translúcidas transparentes con lengüeta de ajuste
N.º de lugares 100
Tipo de producto Caja de almacenamiento criogénica
Cantidad 5/Paq.
Intervalo de temperatura (imperial) De -112° a 249,8 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -80° a 121 °C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 14,3 x 14,3 x 5,6 cm (5,7 x 5,7 x 2,2 in)
Longitud (métrico) 14.3 cm
Anchura (métrico) 14.3 cm
Altura (métrico) 5.6 cm