Learn More
Fisherbrand™ Termómetros de junta esmerilada 10/30
Código de producto. 16689455 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -10 °C a +150 °C
De -10 °C a +250 °C
Exactitud:
1 °C
1, 1.5 Por encima de 150 °C
Immersion Length:
25 mm
Longitud total (métrico):
270 mm
305 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Exactitud Immersion Length Longitud total (métrico) unitSize
16689455 De -10 °C a +150 °C 1 °C 25 mm 270 mm cada uno
16699455 De -10 °C a +250 °C 1, 1.5 Por encima de 150 °C 25 mm 305 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16689455
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    103.95€
    70.43€ / paquete de 1
    Ahorro 33.52€
    32% Descuento
Fecha estimada de envoi: 13-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Contiene líquido orgánico rojo en contraste con fondo de vidrio de color blanco.
  • Junta esmerilada 10/30 con escala Celsius
  • Calibrado para profundidades de inmersión específicas
  • Serializados y envasados individualmente
Especificaciones
Tipo de inmersión inmersión parcial
Incluye Junta esmerilada 10/30 con escala Celsius
Longitud total (imperial) 10,6 in
Longitud total (métrico) 270 mm
Material Vidrio
Relleno del termómetro Líquido orgánico rojo
Temperatura máxima 150 °C
Temperatura mín. (métrico) -10° C
Intervalo de temperatura (métrico) De -10 °C a +150 °C
Exactitud 1 °C
Subdivisión
Immersion Length 25 mm