Learn More
Fisherbrand™ Tubos de PCR de tapa plana y de cúpula de 0.2 ml
Código de producto. 12134102 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Natural
Rojo
Verde
Tipo de tapón:
Abovedado
Plano
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
paquete de 1000
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tipo de tapón Tamaño de la unidad
12134102 Natural Plano paquete de 1000
11899221 Natural Abovedado paquete de 1000
12164082 Rojo Abovedado paquete de 1000
12174082 Azul Abovedado paquete de 1000
12194082 Amarillo Abovedado paquete de 1000
12184082 Verde Abovedado paquete de 1000
12164102 Verde Plano paquete de 1000
12144102 Rojo Plano 1000 PCS
12154102 Azul Plano paquete de 1000
12174102 Amarillo Plano 1000 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 12134102
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Con tapón de cierre a presión integrado
Con tapón de cierre a presión integrado
  • Adecuado para bloques de termociclador de 0,2 ml
  • 0,25 ml de volumen máximo al cerrarse
  • Diseño de paredes finas
  • Producción en sala limpia
  • Polipropileno virgen
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Sin ARNasa, ADNasa ni ADN humano
Color Natural
Volumen (métrico) 0,2 ml
Cantidad 1000/caja
Para utilizar con (equipo) Bloques de termociclador de 0,2 ml para aplicaciones de PCR y almacenamiento de muestras
Material Polipropileno
Tipo de tapón Plano
Formato Tubo
Tipo de producto Tubos para PCR de pared fina