Learn More
Fisherbrand™ Kits de accesorios para mezcladores Vortex
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosDescripción
Kit de soporte de microtubos de espuma y placas de micropocillos con retenedor
- Incluye un soporte para microtubos, un soporte para microplacas y un retenedor de inserto (n.º de cat. 02-215-386, -387, -391)
Kit de soporte de tubo de espuma con retenedor
- Incluye 3 soportes para tubos (para tubos de 9-13 mm, 14-19 mm y 20-25 mm), un inserto de espuma plano, dos arneses para vasos y un retenedor de inserto (Cat. Nos. 02-215-393, -394, -395, -397, -392, -391)
- Mezcla (48) microtubos de 0,25 a 2 ml; incluye inserto de espuma y retenedor de inserto
- Para mezclar placas de 96 pocillos o bloques de pocillos profundos; incluye inserto de espuma y retenedor de inserto
Especificaciones
Especificaciones
| Admite | De 0,25 a 2 ml |
| Tipo de producto | Kit de microtubos |
| Para utilizar con (equipo) | Mezcladora vorticial |
| Incluye | Mezcla (48) microtubos de 0.25 a 2 ml; inserto de espuma y retenedor de inserción |
| N.º de posiciones | 48 |