Descripción
Mantiene el soporte del tubo en su lugar cuando se utiliza con el mezclador Vortex.
- Necesario para asegurar los insertos de espuma o el arnés del recipiente
- Compatible con modelos de otros fabricantes(póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Fisher Scientific Representante para más detalles)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Inserte el retenedor |
| Para utilizar con (equipo) | Inserto de espuma del mezclador Vortex |