Descripción
También es compatible con modelos de otros fabricantes; póngase en contacto con el representante del servicio de atención al cliente de Fisher Scientific para obtener más información.
- Cabeza de goma (76 mm) 02-215-382 se usa con tapa de cabeza de 76 mm 02-215-383 para mezclar vasos de precipitados, matraces y objetos de forma irregular
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cubierta de cabezal |
| Para utilizar con (equipo) | Agitador vórtex |