Learn More
Fisherbrand™ Miniagitadores
Código de producto. 12353067 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
ADN
Alchemist
Bacteria
Cafeína
Crystals
El azul es bueno
Tabla periódica
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Tamaño de la unidad
12353067 Bacteria cada uno
11537503 Crystals cada uno
11517503 ADN cada uno
11527503 Tabla periódica cada uno
11507503 Alchemist cada uno
11597493 Cafeína cada uno
12110970 El azul es bueno cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 12353067
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Adaptador de línea, barra agitadora e instrucciones
Capacidad de 1 l. Los miniagitadores Fisherbrand™ tienen un intervalo de agitación de 350 a 2000 rpm.
Selección de siete diseños fantásticos de placa superior.
  • Rango de agitación: 350 a 2000 rpm
  • Capacidad de agitación: 1L
  • Diámetro máximo del recipiente: 8,5 cm
  • Indicador LED de alimentación
  • Superficie superior de nailon transparente y químicamente resistente
  • Base de plástico resistente y estable
Información de órdenes
Dimensiones generales: 5,625L x 5,625W x 2,375 in. Alto (14,3 x 14,3 x 6,6 cm); para 120-230 V
Garantía
Tres años
Especificaciones
Velocidad De 350 a 2000 rpm
Posiciones de agitación. 1
Material de la placa superior Nailon
Capacidad 1 L
Pantalla LED
Forma Triangular
Tensión 120-230V
Diámetro exterior (métrico) 8,5 cm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 5,625 × 5,625 × 2,375 in (14,3 × 14,3 × 6,6 cm)
Altura (imperial) 2,375 in
Altura (métrico) 6,6 cm
Longitud (imperial) 5,625 in
Longitud (métrico) 14,3 cm
Anchura (imperial) 5,625 in
Anchura (métrico) 14,3 cm
Requisitos eléctricos 120-230 V, 50/60 Hz
Material Plástico
Modelo Bacteria
Tipo Agitador