Learn More
Fisherbrand™ Termómetro Traceable™ Workhorse™
Código de producto. 11739775 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -50°C a +1300°C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Tamaño de la unidad
11739775 De -50°C a +1300°C cada uno
1 options
Código de producto. 11739775
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    80.25€
    57.30€ / paquete de 1
    Ahorro 22.95€
    28% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Medidor de alta precisión. Traceable™ Workhorse™ El termómetro ofrece una lectura nítida en condiciones de luz tenue o brillante y cubre un amplio rango de temperatura. También es compatible con todas las sondas de tipo K.
  • El desplazamiento ajustable del panel frontal permite ajustar la temperatura, realizar una calibración interna o de un sensor en particular para mejorar la precisión
  • El botón HOLD congela la pantalla para capturar la lectura actual
  • Rango del termómetro: -58° hasta +2372 °F / -50° hasta +1300 °C
  • Intervalo de sonda (suministrado con la unidad): -40 a 250 °C continuos o 300 °C a corto plazo; acepta todos los termopares tipo K
  • Exactitud: ±1 °C + 0,75% entre 0° y 500 °C (32° y 932 °F; ±1 °C +1% entre 500° y 750 °C (932° y 1382 °F); ±1 °C + 2% entre 750° y 1000 °C (1382° y 1832 °F); ±3 °C + 4% entre 1000° y 1200 °C (1832° y 2192 °F); ±2 °C a -20° ; ±3 °C a -40° ; ±4 °C a -50°
  • Resolución: 0,1° entre -50° y +200° ; (de lo contrario 1°)
  • Dimensiones: 2,75 x 5,5 x 1,25 in. (69 x 138 x 31 mm)
  • Peso: 6 oz. (0,2 kilogramos)
  • Dimensiones de la sonda: 0,13 diámetro x 5 in. (3 x 125 mm)
Certifications
Se suministra un certificado Traceable™ con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por NIST™.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 17025, A2LA, NIST
Diámetro de la sonda (imperial) 0,13 in
Diámetro de la sonda (métrico) 3.3 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 14 x 7 x 3,17 cm
Para utilizar con (aplicación) Proporciona una lectura nítida en condiciones de poca o mucha iluminación
Altura (imperial) 1,25 in
Altura (métrico) 3,17 cm
Incluye Sonda tipo K, soporte de banco, batería de 9 V con vida útil de uso continuo de 150 a 200 horas, estuche de transporte
Longitud de la sonda (imperial) 5 in
Longitud (métrico) 140 mm
Longitud de la sonda (métrico) 12,5 cm
Material Plástico
Tipo de sonda Termopar de tipo K
Resolución 0,1 °C
Peso (imperial) 6 oz
Peso (métrico) 170 g
Anchura (imperial) 2,75 in
Tipo de producto Termómetro
Longitud (imperial) 5,5 in
Temperatura máx. (imperial) 2372 °F
Temperatura máxima 1300°C
Temperatura mín. (imperial) -58 °F
Temperatura mín. (métrico) -50°C
Intervalo de temperatura (imperial) De – 5,5°C a + 80°C (– 58°F a + 2372°F)
Intervalo de temperatura (métrico) De -50°C a +1300°C
Calibrated Sí
Batería, tipo 9 V
Exactitud ± 1 °C
Pantalla Digital
Anchura (métrico) 7 cm