Learn More
Fisherbrand™ Termómetro de intervalo amplio Traceable™
Código de producto. 11719775 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -212°C a +1200°C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
11719775 De -212°C a +1200°C cada uno
1 options
Código de producto. 11719775
Includes
Batería de9 V; sonda de termopar de tipo K de triple función de acero inoxidable con mango para sistemas semisólidos, líquidos o de aire/gas
Certificado Traceable para ISO 9000 y otros requisitos
Termómetro de intervalo amplio Fisher Scientific™ Traceable™. Termómetro de intervalo amplio con certificado Traceable para ISO 9000 y otros requisitos.
  • Resolución: 0,1 °C o de -200° a 640°, de lo contrario, 1°; precisión del metro ±1 °C
  • Grande. La pantalla LCD de 1,3 cm (0,5 pulgadas) de alto es fácil de leer
  • Las lecturas mínima y máxima pueden recuperarse instantáneamente
  • La unidad cuenta con pantalla con retroiluminación y temporizador
  • Utiliza sondas J, K, T; salida de ordenador
  • Se suministra con una sonda tipo K de acero inoxidable con mango
  • Tamaño: 6,98 × 17,78 × 3,17cm (2,75 ×7 ×1,25 pulgadas)
  • Peso: 7 oz (198,44g)
Accesorio opcional: El adaptador  de CA (15-079-650) puede adquirirse por separado para permitir el uso continuo del instrumento.
Información de órdenes
La caja de plástico ABS es resistente a productos químicos y a fuertes impactos. Mide 8,9 x 3,2 x 14 cm (L x An x Al). La sonda suministrada mide 3,2 mm x de diámetro y 23 cm de largo. Viene con un cable de 102 cm de largo. Si necesita una sonda de repuesto, solicite 15-078-2B. También admite sondas con reborde de tipo K de bajo coste (15-077-45). Sonda para mediciones de superficie también disponible. Consulte 15-078-2A.
Certifications
Certificado trazable con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por la A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por NIST™.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 17025, A2LA, NIST
Para utilizar con (aplicación) Medición de temperatura en líquidos, aire/gas y semisólidos
Altura (imperial) 1,25 in
Altura (métrico) 3,17 cm
Incluye Batería de9 V; sonda de termopar de tipo K de triple función de acero inoxidable con mango para sistemas semisólidos, líquidos o de aire/gas
Longitud (métrico) 70 mm
Material Plástico ABS
Tipo de sonda Termopar de tipo K
Resolución 0,1 °C
Peso (imperial) 6,5 oz
Peso (métrico) 184 g
Tipo de producto Termómetro digital
Longitud (imperial) 2,75 in
Temperatura máx. (imperial) 2200°F
Temperatura máxima 1200 °C
Temperatura mín. (imperial) − 350°F
Temperatura mín. (métrico) − 212°C
Intervalo de temperatura (imperial) De – 5,5°C a + 80°C (– 350°F a + 2200°F)
Intervalo de temperatura (métrico) De -212°C a +1200°C
Calibrated Sí
Batería, tipo 9 V
Exactitud ± 1 °C
Pantalla LCD digital
Anchura (métrico) 8 cm