Learn More
Fisherbrand™ Temporizador Traceable™ Waterproof/Steamproof
Código de producto. 15359433 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de tiempo:
99 min, 59 s
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de tiempo Tamaño de la unidad
15359433 99 min, 59 s cada uno
1 options
Código de producto. 15359433
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.75€
    26.94€ / paquete de 1
    Ahorro 4.81€
    15% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Se utiliza en laboratorios de alimentos/bebidas, laboratorios húmedos, áreas de lavado, y para la acuicultura, ambientes de alta humedad, trabajo de campo.
El temporizador Fisher Scientific™ Traceable™ Waterproof/Steamproof se utiliza en laboratorios de alimentos/bebidas, laboratorios húmedos, áreas de lavado, y para la acuicultura, ambientes de alta humedad, trabajo de campo.
  • Resolución: 1 s
Especificaciones
Tipo de producto Temporizador resistente al agua/vapor
Intervalo de tiempo 99 min, 59 s
Alarms Sonoro
Exactitud 0,0001
Resolución 1 s
Pantalla Digital
Peso (imperial) 2,75 oz
Peso (métrico) 77,96 g
Incluye Soporte, ventosa extraíble, batería, certificado Traceable
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza en laboratorios de alimentos/bebidas, laboratorios húmedos, zonas de lavado, acuicultura, entornos de alta humedad, trabajo de campo
Certificaciones/conformidad NIST