Learn More
Fisherbrand™ Termómetro K resistente al agua Traceable™
Código de producto. 11789765 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -200 °C a +1300 °C
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
11789765 De -200 °C a +1300 °C 1 PCS
1 options
Código de producto. 11789765
Includes
Maletín de transporte, pila de 9 V, sonda con reborde tipo K con cable de 1,2 m (4 pies), certificado trazable
El termómetro con tecnología avanzada, de lectura rápida y fácil de usar utiliza todas las sondas de termopar de tipo K
Técnicamente avanzado, el termómetro K resistente al agua Fisher Scientific™ Traceable™ utiliza todas las sondas de termopar de tipo K.
Resistencia al agua y la humedad, impide la entrada de suciedad, polvo, humo y agua.
  • Cambie de °F a °C con solo tocar a botón
  • La pantalla se actualiza 2,5 veces por segundo
  • Construcción de plástico ABS resistente a golpes
  • Recupera las lecturas de temperatura mínima y máxima
  • La función diferencial muestra la diferencia de temperatura desde un punto de ajuste
  • Tamaño jumbo, dígitos de 15,74 mm (0,62 pulgadas) de alto se pueden leer desde 508 mm (10 pulgadas)
  • El botón de retroiluminación permite leer en áreas oscuras
  • El botón HOLD congela la pantalla para capturar la lectura actual
  • Rango conmutable: De - 200 C a + 1000 °C
  • Intervalo de sonda (suministrado con la unidad): De - 40 a 250 °C de forma continua o 300 °C en periodos cortos; acepta todos los termopares tipo K
Certifications
Certificado trazable con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por la A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por NIST™.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 17025, A2LA, NIST
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 18,4 × 7,6 × 3,17 cm (7,25 ×3 ×1,25 pulgadas)
Para utilizar con (aplicación) Resistencia al agua y la humedad, impide la entrada de suciedad, polvo, humo y agua
Altura (imperial) 1,25 in
Altura (métrico) 3,17 cm
Incluye Maletín de transporte, pila de 9 V, sonda con reborde tipo K con cable de 1,2 m (4 pies), certificado trazable
Longitud del cable (imperial) 48 pulg
Longitud (métrico) 184 mm
Longitud del cable (métrico) 121,92 cm
Material Plástico ABS
Tipo de sonda Termopar de tipo K
Resolución 0,1 °C
Peso (imperial) 8 oz
Peso (métrico) 220 g
Anchura (imperial) 3 in
Tipo de producto Termómetro digital
Longitud (imperial) 7,25 in
Temperatura máx. (imperial) 2372 °F
Temperatura máxima 1300°C
Temperatura mín. (imperial) -328 °F
Temperatura mín. (métrico) − 200 °C
Intervalo de temperatura (imperial) De – 5,5 °C a + 80 °C (– 328 °F a + 2372 °F)
Intervalo de temperatura (métrico) De -200 °C a +1300 °C
Calibrated Sí
Exactitud ± 0,3 °C
Pantalla Digital
Anchura (métrico) 7,6 cm