Learn More
Fisherbrand™ Reloj de interior/exterior resistente al agua Traceable™
Código de producto. 15263966 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Pantalla:
Analógico
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Pantalla Tamaño de la unidad
15263966 Analógico cada uno
1 options
Código de producto. 15263966
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Traceable™ El reloj para interiores y exteriores a prueba de agua es ideal para áreas de lavado y entornos hostiles.
  • Legible desde 4,5 m (15 pies)
  • Carcasa resistente a impactos de ABS estanca/resistente al polvo sellada con junta tórica
  • Azul brillante, segundero con exactitud de cristal de cuarzo del 0,01 % y agujas de estilo moderno
  • Diámetro del dial: 5 in (12,7 centímetros)
Certifications
Se suministra un certificado Traceable™ con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA. Este certificado indica la trazabilidad según las normas del NIST.
Especificaciones
Tipo de producto Reloj resistente al agua para interiores y exteriores
Exactitud 0,0001
Resolución 1 s
Pantalla Analógico
Intervalo de temperatura (imperial) De -4° a +104°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -20°C a +40°C
Diámetro exterior (imperial) 7 in
Diámetro exterior (métrico) 17,8 cm
Peso (imperial) 12 oz
Peso (métrico) 0,34 kg
Incluye Pila AA, montaje en pared y tornillo
Para utilizar con (aplicación) Ideal para zonas de lavado y entornos difíciles
Cantidad 1 unidad
Certificaciones/conformidad ISO 17025, A2LA, NIST