Learn More
Fisherbrand™ Termómetro para alimentos resistente al agua Traceable™ con soportes
Código de producto. 11795853 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Termómetro para alimentos
Termómetro para alimentos Ultra
Exactitud:
± 0,4 °C
± 1,5 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Exactitud Tamaño de la unidad
11795853 Termómetro para alimentos ± 1,5 °C cada uno
11769715 Termómetro para alimentos Ultra ± 0,4 °C cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11795853
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Este exclusivo soporte permite colocar la sonda de perforación a cualquier altura al mismo tiempo que se acopla a vasos de precipitados, probetas o cubas
El soporte exclusivo permite colocar la sonda de perforación a cualquier altura al mismo tiempo que se acopla a vasos de precipitados, probetas o cubas. Con la pulsación de una tecla, el termómetro para alimentos resistente al agua Fisher Scientific™ Traceable™ muestra la temperatura máx. y mín. de cualquier período de tiempo.
  • Intervalo de temperatura de - 50 C a + 300 °C (de - 58 F a + 572 °F)
  • La resolución es 0,1° de - 20 a + 200 ° (1 ° de lo contrario)
  • La precisión es de ± 1,5 °C o ± 0,4 °C en los puntos probados para el modelo Ultra™
  • Tamaño: Longitud del tubo, 88,9 mm (3,5 pulgadas); diámetro del tubo, 3,55 mm (0,14 pulgadas); longitud total, 184,15 mm (7,25 pulgadas)
Certifications
Se suministra un certificado para indicar la trazabilidad del instrumento según las normas facilitadas por el National Institute of Standards and Technology (NIST™). Calibrado por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA™.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad NIST
Diámetro de la sonda (imperial) 0,14 in
Para utilizar con (aplicación) Laboratorios de productos alimentarios, procesamiento de alimentos, elaboración y preparación de alimentos
Incluye Sonda de acero inoxidable, soporte de sonda, llavero y cordón
Longitud de la sonda (imperial) 3,5 in
Longitud (métrico) 184 mm
Longitud de la sonda (métrico) 8,8 cm
Material Plástico ABS
Resolución 0,1 °C
Peso (imperial) 1 oz
Peso (métrico) 28,4 g
Tipo de producto Termómetro para alimentos
Longitud (imperial) 7,25 in
Temperatura máx. (imperial) 572 °F
Temperatura máxima 300 °C
Temperatura mín. (imperial) -58 °F
Temperatura mín. (métrico) -50°C
Intervalo de temperatura (imperial) De – 5,5 °C a + 80 °C (– 58 °F a + 572 °F)
Intervalo de temperatura (métrico) De -50 °C a +300 °C
Calibrated Sí
Exactitud ± 1,5 °C
Pantalla LCD digital
Anchura (métrico) 8 cm