Learn More
Fisherbrand™ Temporizador con pantalla triple Traceable™
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosDescripción
Includes
Pila, dorso magnético, certificado Traceable™
Temporizador perfecto para dedicar a una prueba que requiere varios tiempos diferentes
- Obtenga el tiempo más rápido: recupere la configuración de todos los canales al instante
- Utilícelo como temporizador de cuenta atrás, cronómetro de recuento o reloj
- Cuente hasta 24 horas, haga una cuenta atrás de hasta 20 horas
- Muestra el tiempo transcurrido desde la alarma
- Incluye certificado trazable del NIST de nuestro laboratorio de calibración acreditado por A2LA (1750.01)
Información de órdenes
Dimensiones: 0,87 l x 2,5 An x 3,12 pulgadas Al (2 x 6 x 8 cm); peso neto: 85 g (3 oz)
Certifications
Se suministra un certificado trazable con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por la A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por el NIST™.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Temporizador portátil/de sobremesa |
| Intervalo de tiempo | 19 h 59 min 59 s |
| Alarms | Sonoro |
| Exactitud | 0,01% |
| Resolución | 1/100 s - Modo progresivo; 1 s - Modo de cuenta atrás |
| Pantalla | LCD digital |
| N.º de canales | 3 |
| Color | Negro |
| Altura del visor (imperial) | 0,5 in |
| Peso (imperial) | 3 oz |
| Mostrar más |