Learn More
Fisherbrand™ Tacómetro táctil Traceable™
Código de producto. 11734276 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
temp:
Desde 10,000 hasta 99.999
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. temp Tamaño de la unidad
11734276 Desde 10,000 hasta 99.999 cada uno
1 options
Código de producto. 11734276
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
Batería de 9V
Funcionamiento de contacto sencillo con lecturas precisas.
Toque cualquier superficie giratoria con la punta convexa del cono, la punta cóncava del embudo o la rueda de velocidad para obtener resultados en dos segundos.
  • Diseñado para medir centrífugas, bombas, rodillos, ejes, engranajes, motores y superficies móviles
  • Muestra las rpm de 10,000 a 99 999 con una resolución de 0,001, 0,01, 0,1 o 1
  • Muestra los resultados de 3,0000 a 30 000 ft/min, 1,000 a 10 000yd/min, 1,000 a 9999,9 m/min con una resolución de 0,0001, 0,001, 0,01, 0,1 (según las revoluciones mostradas)
  • El botón HOLD congela la lectura
  • El cristal de cuarzo de precisión garantiza resultados estables y repetibles
  • Pantalla LCD de 1,2 cm de altura que se puede leer a 3,05 m (10 pies)
  • Se indica si las pilas están gastadas
  • Carcasa de ABS resistente a golpes
Información de órdenes
  • Dimensiones: 4,75 x 1,75 x 1,25 pulg (12 x 4 x 3cm)
  • Peso: 113g (4 oz)
Certifications
Se suministra un certificado Traceable con número de serie individual para indicar la trazabilidad según las normas facilitadas por el NIST™
Especificaciones
Tipo de producto Cuentarrevoluciones
Certificaciones/conformidad Se suministra un certificado Traceable con número de serie individual para indicar la trazabilidad según las normas+ facilitadas por el NIST™
Incluye Batería de 9V
Peso (imperial) 4 oz
Peso (métrico) 113g
Tipo de pantalla LCD
temp Desde 10,000 hasta 99.999
Resolución 0,001, 0,01, 0,1 o 1
Para utilizar con (aplicación) Mida las centrífugas, las bombas, los rodillos, los ejes, los engranajes, los motores y las superficies móviles