Learn More
Fisherbrand™ Termómetro de intervalo completo Traceable™
Código de producto. 11749765 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -200 °C a +1370 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Tamaño de la unidad
11749765 De -200 °C a +1370 °C cada uno
1 options
Código de producto. 11749765
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    174.00€
    150.75€ / paquete de 1
    Ahorro 23.25€
    13% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Carcasa protectora de PVC con soporte abatible; tres pilas AAA (unidad de alimentación para un año de uso rutinario); sonda con reborde tipo K con cable de 1,2 m
Termómetro de bolsillo tecnológicamente avanzado con carcasa resistente al agua
Construido con plástico ABS resistente a los golpes, el termómetro de intervalo total Fisherbrand Traceable está diseñado para aguantar manipulaciones bruscas. La carcasa resistente al agua detiene la suciedad, el polvo, humos y agua.
Características
  • El microprocesador de respuesta rápida actualiza la pantalla dos veces por segundo
  • El termómetro lee de -200 °C a 1370 °C con una resolución de 0,1° y 1°
  • Intervalo de sonda (suministrado con la unidad): De -40° a 250 °C continuo o 300 °C a corto plazo. Acepta todos los termopares tipo K
  • Exactitud:±1°C entre - 50° y 740 °C; de lo contrario ± 2 °C
  • Tamaño Jumbo, dígitos de 15,7 mm, botón de retroiluminación
  • El botón HOLD congela la pantalla para capturar la lectura actual
Funciones
  • Cambia de °F a °C con tocar un solo botón
  • Recupera las lecturas de temperatura mínima y máxima registradas en cualquier momento
  • La alarma suena cuando la temperatura supera a la alza o a la baja los puntos establecidos como máximos o mínimos
  • La alarma del temporizador de cuenta atrás puede ajustarse desde 23 horas, 59 minutos a 1 minutos
Información de órdenes
Dimensiones: 17,8 x 8,3 x 3,8 cm (L x An x Al). Peso: 227 g. Utiliza todas las sondas de termopar de tipo K.
Certifications
Certificado trazable con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por la A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por NIST™.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 17025, A2LA, NIST
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 17,8 x 8,3 x 3,81 cm
Altura (imperial) 1,5 in
Altura (métrico) 3,81 cm
Incluye Carcasa protectora de PVC con soporte abatible; tres pilas AAA (unidad de alimentación para un año de uso rutinario); sonda con reborde tipo K con cable de 1,2 m
Longitud del cable (imperial) 48 pulg
Longitud (métrico) 178 mm
Longitud del cable (métrico) 121,92 cm
Material Plástico ABS
Tipo de sonda Termopar de tipo K
Resolución 0,1 °C
Peso (imperial) 8 oz
Peso (métrico) 227 g
Anchura (imperial) 3,2 in
Tipo de producto Termómetro digital
Longitud (imperial) 7 pulg
Temperatura máx. (imperial) 2500 °F
Temperatura máxima 1370 °C
Temperatura mín. (imperial) -328 °F
Temperatura mín. (métrico) − 200 °C
Intervalo de temperatura (imperial) De – 5,5 °C a + 80 °C (– 328 °F a + 2498 °F)
Intervalo de temperatura (métrico) De -200 °C a +1370 °C
Calibrated Sí
Exactitud ± 1 °C
Pantalla Digital
Anchura (métrico) 8,3 cm