Learn More
Fisherbrand™ Medidores de humedad relativa/temperatura Traceable™
Código de producto. 11765843 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Medidor digital de humedad/temperatura con lectura de memoria de la temperatura
Medidor digital de humedad/temperatura sin memoria
Solo medidor de humedad digital
Altura (métrico):
10 cm
18 cm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Altura (métrico) Tamaño de la unidad
11765843 Medidor digital de humedad/temperatura con lectura de memoria de la temperatura 10 cm cada uno
11764186 Solo medidor de humedad digital 10 cm 1 PCS
11774186 Medidor digital de humedad/temperatura sin memoria 18 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11765843
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    189.00€
    68.43€ / paquete de 1
    Ahorro 120.57€
    63% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Monitorice las condiciones del aire en cámaras climáticas, áreas de almacenamiento de productos químicos, salas limpias, incubadores y almacenes.
Los medidores de humedad relativa/temperatura Fisher Scientific™ Traceable™ le permiten monitorizar las condiciones de aire en cámaras climáticas, áreas de almacenamiento de productos químicos, salas limpias, estufas microbiológicas y almacenes.
  • Rango de humedad: del 25 a 95 % de humedad relativa; precisión: de ± 3 % (gama media) a ± 5 % (fuera de la gama media)
  • Muestra de forma continua y simultánea la humedad relativa (11-661-11) o la humedad/temperatura (11-661-12) en dígitos extra grandes de 1,5 cm de alto.
  • Fabricado con plástico ABS resistente a productos químicos y de alto impacto
Con lectura de temperatura
  • Lectura de temperatura en °C o °F; oscila entre 0 °C y 50 °C con una precisión de ± 1 °C.
  • Mide 2 x 8 x 18 cm (L x An x Al).
  • Peso neto: 142g (5 oz)
  • Soporte para pared incluido
Con lectura de temperatura y mín./máx. doble y máx./min.
  • Lectura de temperatura en °C y °F; oscila entre 0 °C y 50 °C con una precisión de ± 1 °C.
  • Las memorias mínimas y máximas permiten la monitorización del aire durante la noche, durante los fines de semana, o prácticamente durante cualquier otro periodo de tiempo
  • Mide 2 x 7 x 10 cm (L x An x Al)
  • Peso neto: 57g (2 oz)
  • Sistema para montaje en pared y soporte de sobremesa incluidos
Certifications
Se suministra un certificado para indicar la trazabilidad del instrumento según las normas del National Institute of Standards and Technology (NIST™). Calibrado por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA™.
Compliance
N.º de cat. 11-661-13 cumplen los requisitos federales de la especificación 493.1207 de las normas estadounidenses CLIA para controlar la temperatura y la humedad en laboratorios clínicos.
Especificaciones
Tipo Medidor digital de humedad/temperatura con lectura de memoria de la temperatura
Intervalo de humedad Del 25 al 95%
Resolución 0,01
Exactitud ±3% HR (25 a 75%) % HR, ±5% HR en caso contrario
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 50 °C
Exactitud de temperatura ±1 °C (0 a 40 °C), si no ±, 2 °C
Tipo de pantalla LCD
Material Plástico ABS
Memoria Almacena y recuerda los niveles mínimos/máximos de temperatura y humedad, la pantalla se actualiza cada segundo
Sensores Estado sólido
Intervalo de temperatura (imperial) De 32° a 122 °F
Resolución de temperatura 1 °F
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 0,62 x 2,62 x 3,87 pulg (1,57 x 7 x 10 cm)
Longitud (imperial) 0,62 pulg
Longitud (métrico) 1,57 cm
Anchura (imperial) 2,62 pulg
Anchura (métrico) 7 cm
Altura (imperial) 3,87 pulg
Altura (métrico) 10 cm
Peso (imperial) 2,5 oz
Para utilizar con (aplicación) Monitorización de las condiciones del aire en cámaras climáticas, áreas de almacenamiento de productos químicos, salas limpias, incubadoras y almacenes
Incluye Soporte de sobremesa, interruptor para lectura en °F/°C, sensores de estado sólido de respuesta rápida y dos pilas AAA
Certificaciones/conformidad ISO 17025, A2LA, NIST